Print…
2-(3-Cyanophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC510320-1G PC510320-250MG PC510320-100MG
APOSPC510320-1GEA 0 EUR
APOSPC510320-1G APOSPC510320-250MG APOSPC510320-100MG
2-(3-Cyanophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
2-(3-Cyanophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Fórmula: C₉H₅F₂NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16748868
Número CAS: 1249974-01-3