Print…
2-(4-Cyanophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC510316-1G PC510316-5G
APOSPC510316-1GEA 448 EUR
APOSPC510316-1G APOSPC510316-5G
2-(4-Cyanophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
2-(4-Cyanophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Fórmula: C₉H₅F₂NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18533660
Número CAS: 1261358-84-2