Print…
Methyl 5-bromo-6-fluoroindole-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC510303-1G PC510303-250MG PC510303-5G
APOSPC510303-1GEA 601 EUR
APOSPC510303-1G APOSPC510303-250MG APOSPC510303-5G
Methyl 5-bromo-6-fluoroindole-2-carboxylate
Methyl 5-bromo-6-fluoroindole-2-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₇BrFNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD29055290
Número CAS: 2006277-60-5