Print…
Methyl 4-(bromomethyl)-2,6-difluorobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC510302-250MG PC510302-5G
APOSPC510302-250MGEA 180 EUR
APOSPC510302-250MG APOSPC510302-5G
Methyl 4-(bromomethyl)-2,6-difluorobenzoate
Methyl 4-(bromomethyl)-2,6-difluorobenzoate
Fórmula: C₉H₇BrF₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28148154
Número CAS: 1337606-76-4