Print…
(R)-4-Amino-3-fluoro-2-methyl-2-butanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC510301-1G PC510301-250MG PC510301-5G
APOSPC510301-1GEA 448 EUR
APOSPC510301-1G APOSPC510301-250MG APOSPC510301-5G
(R)-4-Amino-3-fluoro-2-methyl-2-butanol
(R)-4-Amino-3-fluoro-2-methyl-2-butanol
Fórmula: C₅H₁₂FNO
Peso Molecular: 121.153 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD29055294
Número CAS: 1544241-64-6