Print…
4-(Aminomethyl)-2-(trifluoromethyl)aniline hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
PC510295-1G PC510295-5G
APOSPC510295-1GEA 205 EUR
APOSPC510295-1G APOSPC510295-5G
4-(Aminomethyl)-2-(trifluoromethyl)aniline hydrochloride
4-(Aminomethyl)-2-(trifluoromethyl)aniline hydrochloride
Fórmula: C₈H₉F₃N₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28122820
Número CAS: 1196702-79-0