Print…
5-(2-Furyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-(furan-2-yl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC510294-1G PC510294-5G
APOSPC510294-1GEA 245 EUR
APOSPC510294-1G APOSPC510294-5G
5-(2-Furyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole
5-(2-Furyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Fórmula: C₈H₅F₃N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07367235
Número CAS: 197507-85-0