Print…
2-Fluoro-4-morpholinoaniline dihydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
PC510290-1G PC510290-25G PC510290-5G
APOSPC510290-1GEA 205 EUR
APOSPC510290-1G APOSPC510290-25G APOSPC510290-5G
2-Fluoro-4-morpholinoaniline dihydrochloride
2-Fluoro-4-morpholinoaniline dihydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₃FN₂O·2ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD29049239
Número CAS: 2006276-93-1