Print…
Methyl 3-bromo-5-fluoro-2-methylbenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC510281-1G PC510281-250MG
APOSPC510281-1GEA 188 EUR
APOSPC510281-1G APOSPC510281-250MG
Methyl 3-bromo-5-fluoro-2-methylbenzoate
Methyl 3-bromo-5-fluoro-2-methylbenzoate
Fórmula: C₉H₈BrFO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19440363
Número CAS: 1187318-53-1