Print…
2-Amino-6-bromo-5-fluoro-3-methylbenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC510264-1G PC510264-250MG
APOSPC510264-1GEA 916 EUR
APOSPC510264-1G APOSPC510264-250MG
2-Amino-6-bromo-5-fluoro-3-methylbenzoic acid
2-Amino-6-bromo-5-fluoro-3-methylbenzoic acid
Fórmula: C₈H₇BrFNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28977408
Número CAS: 1694614-97-5