Ethyl 2-(4,4-Difluorocyclohexyl)acetate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC510248-1G
PC510248-250MG
APOSPC510248-1GEA
865
EUR
APOSPC510248-1G
APOSPC510248-250MG
Ethyl 2-(4,4-Difluorocyclohexyl)acetate
Ethyl 2-(4,4-Difluorocyclohexyl)acetate
Fórmula:
C₁₀H₁₆F₂O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD18909256 Número CAS: 915213-54-6 |