Print…
6-Bromo-3-chloro-5-fluoro-1-methyl-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC51024-1G PC51024-250MG PC51024-500MG
APOSPC51024-1GEA 0 EUR
APOSPC51024-1G APOSPC51024-250MG APOSPC51024-500MG
6-Bromo-3-chloro-5-fluoro-1-methyl-1H-indazole
6-Bromo-3-chloro-5-fluoro-1-methyl-1H-indazole
Fórmula: C₈H₅BrClFN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18384876
Número CAS: 1286734-93-7