Print…
N-[[4-(4-Fluorobenzyl)-2-morpholinyl]methyl]acetamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: N-((4-(4-Fluorobenzyl)morpholin-2-yl)methyl)acetamide
PC510236-100G PC510236-25G
APOSPC510236-100GEA 116 EUR
APOSPC510236-100G APOSPC510236-25G
N-[[4-(4-Fluorobenzyl)-2-morpholinyl]methyl]acetamide
N-[[4-(4-Fluorobenzyl)-2-morpholinyl]methyl]acetamide
Fórmula: C₁₄H₁₉FN₂O₂
Peso Molecular: 266.311 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16619692
Número CAS: 112913-94-7