3-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)propionic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC510235-1G
PC510235-5G
APOSPC510235-1GEA
120
EUR
APOSPC510235-1G
APOSPC510235-5G
3-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)propionic acid
3-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)propionic acid
Fórmula:
C₁₀H₁₁FO₃ Peso Molecular: 198.191 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD06823839 Número CAS: 69888-90-0 |