Print…
3,6-Dibromo-5-fluoro-1-methyl-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC51023-1G PC51023-250MG
APOSPC51023-1GEA 0 EUR
APOSPC51023-1G APOSPC51023-250MG
3,6-Dibromo-5-fluoro-1-methyl-1H-indazole
3,6-Dibromo-5-fluoro-1-methyl-1H-indazole
Fórmula: C₈H₅Br₂FN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18384875
Número CAS: 1286734-91-5