Print…
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrazole-4-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrazole-4-carboxylic Acid
PC510220-1G PC510220-250MG
APOSPC510220-1GEA 323 EUR
APOSPC510220-1G APOSPC510220-250MG
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrazole-4-carboxylic acid
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₇F₃N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15527665
Número CAS: 1260740-53-1