Print…
6-Bromo-3-chloro-5-fluoro-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC51021-100MG PC51021-1G PC51021-500MG
APOSPC51021-100MGEA 79.9 EUR
APOSPC51021-100MG APOSPC51021-1G APOSPC51021-500MG
6-Bromo-3-chloro-5-fluoro-1H-indazole
6-Bromo-3-chloro-5-fluoro-1H-indazole
Fórmula: C₇H₃BrClFN₂
Peso Molecular: 249.468 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18384873
Número CAS: 1286734-78-8