Print…
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC510204-1G PC510204-250MG
APOSPC510204-1GEA 161 EUR
APOSPC510204-1G APOSPC510204-250MG
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyrazole
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyrazole
Fórmula: C₄H₂BrF₃N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12755885
Número CAS: 93608-11-8