Print…
N-Boc-3-amino-2,2-difluoropropionic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC510199-1G PC510199-250MG
APOSPC510199-1GEA 713 EUR
APOSPC510199-1G APOSPC510199-250MG
N-Boc-3-amino-2,2-difluoropropionic acid
N-Boc-3-amino-2,2-difluoropropionic acid
Fórmula: C₈H₁₃F₂NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13189573
Número CAS: 1196145-07-9