Print…
5-Fluoro-1-methyl-1H-indazole-6-carboxaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC51018-100MG PC51018-1G PC51018-500MG
APOSPC51018-100MGEA 0 EUR
APOSPC51018-100MG APOSPC51018-1G APOSPC51018-500MG
5-Fluoro-1-methyl-1H-indazole-6-carboxaldehyde
5-Fluoro-1-methyl-1H-indazole-6-carboxaldehyde
Fórmula: C₉H₇FN₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD18384870
Número CAS: 1286734-88-0