Print…
4-Bromo-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
PC510146-5G PC510146-1G
APOSPC510146-5GEA 134 EUR
APOSPC510146-5G APOSPC510146-1G
4-Bromo-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
4-Bromo-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₂H₁₅BBrFO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22494116
Número CAS: 1326316-85-1