Print…
5-Bromo-3-(trifluoroacetyl)indole
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-(5-Bromo-1H-indol-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC510142-5G PC510142-1G
APOSPC510142-5GEA 397 EUR
APOSPC510142-5G APOSPC510142-1G
5-Bromo-3-(trifluoroacetyl)indole
5-Bromo-3-(trifluoroacetyl)indole
Fórmula: C₁₀H₅BrF₃NO
Peso Molecular: 292.052 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03721051
Número CAS: 32387-18-1