Print…
5-Fluoro-1-methyl-1H-indazole-6-boronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Borono-5-fluoro-1-methyl-1H-indazole, (5-Fluoro-1-methyl-1H-indazol-6-yl)boronic acid
PC51013-1G PC51013-250MG PC51013-100MG
APOSPC51013-1GEA 931 EUR
APOSPC51013-1G APOSPC51013-250MG APOSPC51013-100MG
5-Fluoro-1-methyl-1H-indazole-6-boronic acid
5-Fluoro-1-methyl-1H-indazole-6-boronic acid
Fórmula: C₈H₈BFN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD18089818
Número CAS: 2096331-06-3