Print…
6-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2-pyridinecarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC510089-1G PC510089-5G
APOSPC510089-1GEA 448 EUR
APOSPC510089-1G APOSPC510089-5G
6-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2-pyridinecarboxylic acid
6-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2-pyridinecarboxylic acid
Fórmula: C₁₃H₈F₃NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06410072
Número CAS: 887983-48-4