Print…
[6-(2-Fluorophenyl)-3-pyridyl]methanol
Fornecedor: Apollo Scientific
PC510061-1G PC510061-5G
APOSPC510061-1GEA 499 EUR
APOSPC510061-1G APOSPC510061-5G
[6-(2-Fluorophenyl)-3-pyridyl]methanol
[6-(2-Fluorophenyl)-3-pyridyl]methanol
Fórmula: C₁₂H₁₀FNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06410429
Número CAS: 887974-54-1