Print…
6-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]picolinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC510059-1G PC510059-5G
APOSPC510059-1GEA 499 EUR
APOSPC510059-1G APOSPC510059-5G
6-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]picolinic acid
6-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]picolinic acid
Fórmula: C₁₄H₇F₆NO₂
Peso Molecular: 335.201 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06410088
Número CAS: 887982-70-9