Print…
3-Fluoro-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC510056-1G PC510056-5G
APOSPC510056-1GEA 275 EUR
APOSPC510056-1G APOSPC510056-5G
3-Fluoro-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
3-Fluoro-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
Fórmula: C₈H₈FNO₄S
Peso Molecular: 233.217 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18285558
Número CAS: 716361-59-0