Print…
4-(Methylsulphonamido)-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC510055-1G PC510055-5G
APOSPC510055-1GEA 306 EUR
APOSPC510055-1G APOSPC510055-5G
4-(Methylsulphonamido)-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-(Methylsulphonamido)-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₉H₈F₃NO₄S
Peso Molecular: 283.224 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19442791
Número CAS: 1314406-51-3