Print…
5-Fluoro-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC510054-1G PC510054-5G
APOSPC510054-1GEA 275 EUR
APOSPC510054-1G APOSPC510054-5G
5-Fluoro-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
5-Fluoro-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Fórmula: C₈H₈FNO₄S
Peso Molecular: 233.217 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09949279
Número CAS: 1016788-23-0