Print…
4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-fluorobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC510053-1G PC510053-5G
APOSPC510053-1GEA 275 EUR
APOSPC510053-1G APOSPC510053-5G
4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-fluorobenzoic acid
4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₁₁H₁₀FNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18285538
Número CAS: 1314406-43-3