Print…
4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC510052-1G PC510052-5G
APOSPC510052-1GEA 306 EUR
APOSPC510052-1G APOSPC510052-5G
4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₁₂H₁₀F₃NO₃
Peso Molecular: 273.208 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19442790
Número CAS: 1314406-50-2