Print…
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-fluorobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC510051-1G PC510051-5G
APOSPC510051-1GEA 275 EUR
APOSPC510051-1G APOSPC510051-5G
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-fluorobenzoic acid
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₁₁H₁₀FNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09935518
Número CAS: 1016869-97-8