Print…
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4-fluorobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC510050-1G PC510050-5G
APOSPC510050-1GEA 275 EUR
APOSPC510050-1G APOSPC510050-5G
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4-fluorobenzoic acid
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₁₁H₁₀FNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09730560
Número CAS: 953753-01-0