1-Boc-4-fluoro-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
PC510038-1G
PC510038-5G
APOSPC510038-1GEA
337
EUR
APOSPC510038-1G
APOSPC510038-5G
1-Boc-4-fluoro-1H-indazole
1-Boc-4-fluoro-1H-indazole
Fórmula:
C₁₂H₁₃FN₂O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD18911747 Número CAS: 1305320-65-3 |