Print…
2-(4-Amino-2,6-difluorophenyl)propanoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC510017-1G PC510017-5G
APOSPC510017-1GEA 499 EUR
APOSPC510017-1G APOSPC510017-5G
2-(4-Amino-2,6-difluorophenyl)propanoic acid
2-(4-Amino-2,6-difluorophenyl)propanoic acid
Fórmula: C₉H₉F₂NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16495906
Número CAS: 1226776-88-0