Print…
Pro-Gly-OMe TFA
Fornecedor: Apollo Scientific
PC510015-1G PC510015-5G
APOSPC510015-1GEA 306 EUR
APOSPC510015-1G APOSPC510015-5G
Pro-Gly-OMe TFA
Pro-Gly-OMe TFA
Fórmula: C₈H₁₄N₂O₃·CF₃CO₂H
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16495871
Número CAS: 634922-10-4