Print…
2-Fluorobenzenesulphonyl Fluoride
Fornecedor: Apollo Scientific
PC510011-25G PC510011-5G
APOSPC510011-25GEA 768 EUR
APOSPC510011-25G APOSPC510011-5G
2-Fluorobenzenesulphonyl Fluoride
2-Fluorobenzenesulphonyl Fluoride
Fórmula: C₆H₄F₂O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18375235
Número CAS: 52200-99-4