Print…
3-Fluoro-4-pyrrolidinobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC510009-1G PC510009-5G
APOSPC510009-1GEA 164 EUR
APOSPC510009-1G APOSPC510009-5G
3-Fluoro-4-pyrrolidinobenzoic acid
3-Fluoro-4-pyrrolidinobenzoic acid
Fórmula: C₁₁H₁₂FNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11156505
Número CAS: 1021243-16-2