Print…
4-(4-Ethyl-1-piperazinyl)-2-fluoroaniline hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC510007-1G PC510007-5G
APOSPC510007-1GEA 256 EUR
APOSPC510007-1G APOSPC510007-5G
4-(4-Ethyl-1-piperazinyl)-2-fluoroaniline hydrochloride
4-(4-Ethyl-1-piperazinyl)-2-fluoroaniline hydrochloride
Fórmula: C₁₂H₁₈FN₃·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13191588
Número CAS: 1197193-28-4