Print…
Methyl 2-Amino-5-fluoro-4-(1-pyrazolyl)benzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC510001-1G PC510001-5G
APOSPC510001-1GEA 194 EUR
APOSPC510001-1G APOSPC510001-5G
Methyl 2-Amino-5-fluoro-4-(1-pyrazolyl)benzoate
Methyl 2-Amino-5-fluoro-4-(1-pyrazolyl)benzoate
Fórmula: C₁₁H₁₀FN₃O₂
Peso Molecular: 235.214 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11656805
Número CAS: 1186663-61-5