Print…
2-Bromo-5-iodobenzotrifluoride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC51000-1G PC51000-25G PC51000-5G
APOSPC51000-1GEA 0 EUR
APOSPC51000-1G APOSPC51000-25G APOSPC51000-5G
2-Bromo-5-iodobenzotrifluoride
2-Bromo-5-iodobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₃BrF₃I
Ponto de Fusão: 78…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11855999
Número CAS: 364-11-4