Print…
1H,1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexane 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5099-25G PC5099-5G
APOSPC5099-25GEA 459 EUR
APOSPC5099-25G APOSPC5099-5G
1H,1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexane 99%
1H,1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexane
Fórmula: C₆H₅F₉
Ponto de ebulição: 63 °C
Densidade: 1,428 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07784187
Número CAS: 38436-17-8