Print…
N-Succinimidyl pentafluorobenzoate, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
PC50955-25G PC50955-5G
APOSPC50955-25GEA 447 EUR
APOSPC50955-25G APOSPC50955-5G
N-Succinimidyl pentafluorobenzoate, Grau técnico
N-Succinimidyl pentafluorobenzoate
Fórmula: C₁₁H₄F₅NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD30532056
Número CAS: 178942-74-0