Print…
2,4-Dimethoxy-3-fluorobenzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Fluoro-2,4-dimethoxybenzoic acid
PC50953-1G PC50953-250MG
APOSPC50953-1GEA 574 EUR
APOSPC50953-1G APOSPC50953-250MG
2,4-Dimethoxy-3-fluorobenzoic acid 95%
2,4-Dimethoxy-3-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₉H₉FO₄
Peso Molecular: 200.164 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24498657
Número CAS: 1018451-10-9