Print…
4,7-Dichloro-8-fluoroquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC508140-1G PC508140-250MG
APOSPC508140-1GEA 859 EUR
APOSPC508140-1G APOSPC508140-250MG
4,7-Dichloro-8-fluoroquinoline
4,7-Dichloro-8-fluoroquinoline
Fórmula: C₉H₄Cl₂FN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09861350
Número CAS: 773148-80-4