Print…
5-Bromo-4-chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC508136-1G PC508136-250MG
APOSPC508136-1GEA 281 EUR
APOSPC508136-1G APOSPC508136-250MG
5-Bromo-4-chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
5-Bromo-4-chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Fórmula: C₁₀H₄BrClF₃N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28010389
Número CAS: 1065093-15-3