Print…
5-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC508135-1G PC508135-250MG
APOSPC508135-1GEA 281 EUR
APOSPC508135-1G APOSPC508135-250MG
5-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline
5-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline
Fórmula: C₉H₄BrClFN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12137225
Número CAS: 1065093-13-1