Print…
8-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)quinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC508133-1G PC508133-250MG
APOSPC508133-1GEA 281 EUR
APOSPC508133-1G APOSPC508133-250MG
8-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)quinoline
8-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)quinoline
Fórmula: C₁₀H₄BrClF₃N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28010390
Número CAS: 1065093-18-6