Print…
4,6-Dichloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC508132-1G PC508132-250MG
APOSPC508132-1GEA 281 EUR
APOSPC508132-1G APOSPC508132-250MG
4,6-Dichloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
4,6-Dichloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Fórmula: C₁₀H₄Cl₂F₃N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28010395
Número CAS: 1065093-28-8