Print…
6-Bromo-4-chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC508130-1G PC508130-250MG
APOSPC508130-1GEA 522 EUR
APOSPC508130-1G APOSPC508130-250MG
6-Bromo-4-chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
6-Bromo-4-chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Fórmula: C₁₀H₄BrClF₃N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28010396
Número CAS: 1065093-30-2